Documenti fondamentali
8.14996
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
225-306-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
>300 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
188-191 °C
Temp. transizione
flash point >150 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilammina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilammina