373885
Glycerol propoxylate-block-ethoxylate
average Mn ~5,300
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
functionality 2.5
PM
average Mn ~5,300
contiene
400-800 ppm BHT as inhibitor
Composizione
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
Densità
1.013 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)