Documenti fondamentali
416177
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~1,014
Sinonimo/i:
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
About This Item
Formula condensata:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~1,014
Indice di rifrazione
n20/D 1.472
Densità
1.1 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
444.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
229 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)