Documenti fondamentali
567752
Sigma-Aldrich
Furfuryl isocyanate
97%
Sinonimo/i:
(2-Furyl)methyl isocyanate, 2-(Isocyanatomethyl)furan, 2-Furanylmethyl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4760 (lit.)
P. ebollizione
157-158 °C (lit.)
Densità
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=NCc1ccco1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Antoniya Toncheva et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(35), 29933-29942 (2018-08-11)
In recent years, shape-memory polymers (SMPs) have gained a key position in the realm of actuating applications from daily life products to biomedical and aeronautic devices. Most of these SMPs rely mainly on shape changes upon direct heat exposure or
Shin-Woong Kim et al.
International journal of biological macromolecules, 133, 875-880 (2019-04-29)
Systems for delivering damaged tissue by immobilization of a bioactive substance or a protein drug for rapid recovery of a patient are being studied. To immobilize drugs using natural polymer, photo-immobilization method has been designed. Immobilization through photo-reaction is a