N4525
1-Naphthyl isothiocyanate
95%
Sinonimo/i:
α-Naphthyl isothiocyanate, 1-Isothiocyanatonaphthalene, Naphthalen-1-yl isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
55.5-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NS/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)