Documenti
437441
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 575, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 400-600 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, PEG diacrylate
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 575
Forma fisica
liquid
PM
average Mn 575
contiene
400-600 ppm MEHQ as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.467
Viscosità
57 cP(25 °C)(lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
1.12 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
acrylate
Estremità α
acrylate
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings.
Caratteristiche e vantaggi
Contributes to chemical resistance, flexibility, adhesion, low shrinkage, abrasion resistance and impact strength.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C