432784
Sodium Polyacrylate
cross-linked
Sinonimo/i:
Poly(acrylic acid), partial sodium salt-graft-poly(ethylene oxide), 2-propenoic acid, homopolymer, sodium salt
Stato
powder (Free-flowing granular)
Crosslinking
cross-linked
Dimensione particelle
90-850 μm
Densità
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Absorbs aqueous fluids to give gels which retain fluids under stress. Polymer swells in water but does not dissolve. Amount of aqueous fluid absorbed decreases with increasing salt content.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?