192031
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~5,000 by GPC
Composizione
Na, 0.5%
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.418
Applicazioni
Poly(acrylic acid) partial sodium saltsolution(PAAPSS) can be used to fabricate humidity sensors as it is superhydrophilic in nature and allows the adsorption of the maximum number ofavailable water molecules onto the active layer. The addition of PAAPSSsignificantly increases sensitivity while maintaining stability.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?