523925
Poly(acrylic acid) solution
average Mw ~100,000, 35 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PAA
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~100,000
Livello qualitativo
Concentrazione
35 wt. % in H2O
Densità
1.14 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?