181293
Poly(acrylic acid)
analytical standard, average Mn 130,000 (Typical)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
PM
average Mn 130,000 (Typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Temp. transizione
Tg 106 °C
Formato
neat
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
200.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?