306231
Poly(acrylic acid)
average Mv ~4,000,000
About This Item
Prodotti consigliati
Crosslinking
~0.1 % cross-linked
PM
average Mv ~4,000,000
Viscosità
40,000-60,000 cP
Temp. transizione
Tg 106 °C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1A - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
New methods for materials fabrication at the micro- and nanoscale will drive scientific and technological advances in areas of materials science, chemistry, physics, and biology. The broad diversity of potentially relevant materials, length scales, and architectures underscores the need for flexible patterning approaches. One important example is the fabrication of 3D periodic structures composed of colloidal, polymeric, or semiconductor5 materials.