139262
4-Chlorophenylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, faintly yellow
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?