190632
2-Chlorophenylacetic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.59
Beilstein:
1101523
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Acidity constant (pKa) of 2-chlorophenylacetic acid in water has been evaluated.
Applicazioni
2-Chlorophenylacetic acid has been used in the synthesis of phenylacetoxy cellulosics and its halogenated derivatives.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Qizhou Dai et al.
Biomacromolecules, 5(1), 74-80 (2004-01-13)
A series of phenylacetoxy cellulosics with degrees of substitution (DS) between 1.4 and 3.0 and different halogenation (2-chloro, 3-chloro, 4-chloro, 2,4-dichloro, 3,4-dichloro, and 4-bromo) were synthesized. All the prepared phenylacetoxy cellulosics were soluble in dimethylformamide (DMF) and DMAc. The solubility
Prediction of acidity constant for substituted acetic acids in water using artificial neural networks.
Habibi-Yangjeh A and Danandeh-Jenagharad M.
Indian J. Chem. B, 46(3), 478-478 (2007)