909874
N-Hydroxysuccinimide ester-poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 16,000
Sinonimo/i:
NHS ester PEG-PDLA, NHS ester PEG-PLA, NHS-PEG-PDLA, NHS-PEG-PLA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or chunks
PM
PDLA average Mn 16,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
Colore
white to tan
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)