902241
N-Hydroxysuccinimide poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5000, PLGA average Mn 15000, lactide:glycolide 50:50
Sinonimo/i:
NHS-PEG-b-PLGA, NHS-PEG-PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 50:50
lactide:glycolide 50:50±5
PM
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5000
PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR)
PLGA average Mn 15000
Colore
white
Compatibilità
conforms to structure for NMR
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)