Documenti fondamentali
JKA3003
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average Mn 20,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Sinonimo/i:
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
mPEG20K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 20,000
Stato
solid
PM
average Mn 20,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Methoxy PEG NHS Ester (SCM PEG). Amine reactive PEG towards the amino groups of lysine(s) on proteins or other biologics; reaction occurs at room temperature in <1hr at pH 7-8. Stable linker between PEG and NHS ester.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhao, G., et al.
Langmuir, 30(23) (2014)