Documenti fondamentali
671630
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16,19,22,25,32,35,38,41,44,47,50,53-Hexadecaoxa-28,29-dithiahexapentacontanedioic acid di-N-succinimidyl ester
≥94% (oligomer purity)
Sinonimo/i:
PEG NHS ester disulfide (n=7)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H80N2O24S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1109.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (oligomer purity)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C46H80N2O24S2/c49-41-1-2-42(50)47(41)71-45(53)5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-73-74-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-46(54)72-48-43(51)3-4-44(48)52/h1-40H2
CIAGMHUFXZNZOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Commonly used as a linker molecule
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.