746223
Maleimide-PEG2-succinimidyl ester
≥95%
Sinonimo/i:
3-[2-[2-[[3-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxopropyl]amino]ethoxy]ethoxy]propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG2-NHS
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
92-94 °C
Gruppo funzionale
NHS ester
maleimide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H23N3O9/c22-13(5-8-20-14(23)1-2-15(20)24)19-7-10-29-12-11-28-9-6-18(27)30-21-16(25)3-4-17(21)26/h1-2H,3-12H2,(H,19,22)
TZPDZOJURBVWHS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?