M9794
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98%, powder
Sinonimo/i:
6-Maleimidocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(ε-Maleimidocaproyloxy)succinimide, N-Succinimidyl 6-maleimidocaproate, EMCS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 100 mg/mL
DMF: soluble (lit.)(lit.)
Gruppo funzionale
NHS ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?