P3415
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate, SPDP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
84-86 °C (lit.)
Solubilità
acetone: 50 mg/mL
DMF: soluble
Gruppo funzionale
NHS ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2
JWDFQMWEFLOOED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It has been used for antibody conjugation and as a protein cross-linker.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.