M5525
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98%, powder
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate, SMCC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Punto di fusione
180-182 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL
DMF: soluble
Gruppo funzionale
NHS ester
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3