Documenti fondamentali
573114
Millipore
SMCC
Sinonimo/i:
SMCC, Succinimidyl- trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.23
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMF: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N3(C(=O)CCC3=O)OC(=O)C1CCC(CC1)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Heterobifunctional reagent useful for enzyme labeling of antibodies and antibody fragments. Cross-links both a sulfhydryl group and a free amine group. Useful for sequential conjugation to minimize polymerization.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Caruelle, D., et al. 1988. Anal. Biochem.173, 328.
Nashat, A.H., et al. 1998. Biotechnol. Bioeng.60, 137.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3