Documenti fondamentali
HAM201150
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1750, AccuDil (AD) end, volume 500 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Caratteristiche
autoclavable: no
model 1750, AccuDil (AD) end
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Parametri
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
Volume
500 μL
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)