Documenti fondamentali
20784
Sigma-Aldrich
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
removable needle RN
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81130
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Compatibilità
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)