Documenti fondamentali
20785-U
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
TM=["Hamilton"] Airtight syringe, 1700 series, detachable needle
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
Misura ago
22 ga (bevel tip)
Caratteristiche
removable needle RN
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81230
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
0.5 mL
Compatibilità
for use with Hamilton 1750RN
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)