19143-U
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250uL-10mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
Sinonimo/i:
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22 ga
Descrizione
blunt tip (stainless steel)
Caratteristiche
blunt tip (point style 3)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7780-04
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilità
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)