HAM203349
Hamilton® chromatography syringe
for CTC/LEAP PAL LC Autosampler, model, 1750 FN CTC, fixed needle, volume × L 500 μL × 51 mm, needle gauge 22
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Gastight syringe
Caratteristiche
autoclavable: no
model 1750 FN CTC, fixed needle
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Parametri
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
D.I. × D.E. ago
0.41 mm × 0.72 mm
Gauge ago
22
volume × lungh.
500 μL × 51 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)