E16503
Ethyl carbazate
97%
Sinonimo/i:
Hydrazinocarboxylic acid ethyl ester
Saggio
97%
P. eboll.
108-110 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O2/c1-2-7-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?