21860
CDI
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CDI, ≥97.0% (T)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
Punto di fusione
115-122 °C
117-122 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the activation of malonic acid derivatives to prepare carbonyl imidazoles by mild decarboxylation.
- In the activation of cellulose membranes for the development of immunosensors.
- In the synthesis of substituted 1,3-oxazolo[4,5-d] pyridazinones.
- As a reagent for the conversion of various hydroxamic acids to isocyanates by Lossen rearrangement.
- In the synthesis of 1,3,4-oxadiazole derivatives , and peptide thioesters in water.
- As an acylation agent for the synthesis of carbamates.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?