Documenti fondamentali
499781
Sigma-Aldrich
Benzyl carbazate
97%
Sinonimo/i:
(Benzyloxycarbonyl)hydrazine, Z-hydrazine
About This Item
Formula condensata:
H2NNHCO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Beilstein:
1952982
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
65-68 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
hydrazine
phenyl
Stringa SMILE
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Palanivelu Nithya et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)