H35803
2′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone
99%
Sinonimo/i:
Paeonol, Resacetophenone 4-O-methyl ether
Saggio
99%
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(C)C1=CC=C(OC)C=C1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H35803-1G | 4061833793503 |
H35803-10G | 4061833793480 |
H35803-500G |