D107808
2′,6′-Dihydroxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
2-Acetyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Acetylresorcinol, DHAP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?