Documenti fondamentali
114995
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
52 °C (lit.)
λmax
355 nm
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone is observed as a side reaction product of elbs persulphate oxidation of phenols.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
463. The elbs persulphate oxidation of phenols, and its adaptation to the preparation of monoalkyl ethers of quinols.
Baker W and Brown NC.
Journal of the Chemical Society, 2303-2307 (1948)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114995-25G4061838702999
114995-5G4061838703002