Key Documents
D129402
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethoxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
Resacetophenone dimethyl ether
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
511947
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
288 °C (lit.)
Punto di fusione
37-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2