Documenti fondamentali
630594
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)11-9(14-3)5-8(13-2)6-10(11)15-4/h5-6H,1-4H3
KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)