Key Documents
711233
Sigma-Aldrich
2′,4′,5′-Trimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-102 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-10(14-3)11(15-4)6-9(8)13-2/h5-6H,1-4H3
GUTMBHHLVSFJIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)