D43107
2,5-Dibromopyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.89
Beilstein:
109099
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?