Documenti fondamentali
796603
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrazine
95% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Br2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95% (GC)
Stato
solid
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrC1=CN=C(Br)C=N1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H
KIYKHEOWZLJZSB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)