Documenti fondamentali
108472
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothiophene
95%
Sinonimo/i:
2,5-dibromo-thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Br2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.629 (lit.)
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Densità
2.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dibromothiophene polymerizes by debromination with magnesium catalyzed by nickel compounds to form poly(2,5- thienylene) .
Applicazioni
2,5-Dibromothiophene was used as starting reagent for the synthesis of α,α′-didecylquater-, -quinque- and -sexi-thiophenes. It was used in the preparation of soluble α,ω-diformyl-a-oligothiophenes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Preparation of thermostable and electric-conducting poly (2, 5-thienylene).
Yamamoto T, et al.
Journal of Polymer Science - Part C: Polymer Letters, 18(1), 9-12 (1980)
Synthesis and thermal behaviour of α, α'-didecyloligothiophenes.
Ponomarenko S and Kirchmeyer S.
Journal of Materials Chemistry, 13(2), 197-202 (2003)
Synthesis and characterization of 3−hexyl multi−substituted α, ω−diformyl−α−oligothiophenes (n= 3, 6, 8).
Olinga T, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 198(4), 1091-1107 (1997)