Documenti fondamentali
D75807
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorothiophene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Cl2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Densità
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)