568279
5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cn1cncc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?