Documenti fondamentali
641081
Sigma-Aldrich
2-Iodoimidazole
97%
Sinonimo/i:
2-Iodo-1H-imidazole
About This Item
Formula condensata:
C3H3IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
  • Iodination of N-tritylimidazole
  • Photochemical intramolecular aromatic substitutions
  • Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)