615080
2-Propanol-OD
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Propan(ol-d), Isopropanol-OD, Isopropyl alcoh(ol-d)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3752 (lit.)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
-90 °C (lit.)
Densità
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC(C)C
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4D
KFZMGEQAYNKOFK-QYKNYGDISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Solvation time (dynamics) of singlet carbene compounds.
- Reaction mechanism of benzophenone and/or acetone ketyl radicals with tirapazamine.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?