D174904
2,6-Dimethylphenol
≥99.5%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
1110 °F
P. eboll.
203 °C (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?