D174009
2,3-Dimethylphenol
98%
Sinonimo/i:
3-Hydroxyl-o-xylene, vic.-o-Xylenol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.23 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
217 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(O)c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
QWBBPBRQALCEIZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Removal of phenolic compounds from aqueous solutions using poly (styrene-co-divinylbenzene) functionalized with aminophosphonic acid: This research explores the effectiveness of specific polymer adsorbents in removing 2,3-dimethylphenol from water (CM Davidescu et al., 2014).
- Adsorption of phenol or phenol derivatives onto styrene-1%(15%) divinylbenzene polymeric adsorbents functionalized with aminopropyl (benzyl) phosphonic: Focuses on the removal of 2,3-dimethylphenol from aqueous solutions, highlighting the efficiency of newly developed adsorbents (R Ardelean et al., 2016).
- Carpe diene! Europium-catalyzed and rearrangements of aryl-pentadienyl ethers: Describes a study where 2,3-dimethylphenol was used to test the catalytic properties of Europium in organic reactions (M Kaiser et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D174009-100G | 4061833560563 |
D174009-500G | 4061832284088 |
D174009-5G |