Documenti fondamentali
T79006
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenol
97%
Sinonimo/i:
Mesitol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Beilstein:
1859675
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Punto di fusione
70-72 °C (lit.)
71-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Stomach
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Apocynin phyproof® Reference Substance
PHL83252
Apocynin
Zhicheng Zhou et al.
Environmental science & technology, 52(18), 10391-10399 (2018-08-23)
Dissolved black carbon (DBC) is an important component of the dissolved organic matter (DOM) pool. Nonetheless, little is known about its role in the photochemical processes of organic contaminants. This study investigated the effect of DBC on the phototransformation of
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following