D175404
3,4-dimetilfenolo
98%
Sinonimo/i:
4-idrossi-o-xilene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
227 °C (lit.)
Punto di fusione
65-68 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- It can react with ethyl cinnamates in trifluoroacetic acid to form the corresponding dihydrocoumarin derivatives.
- Bromination of 3,4-dimethylphenol using bromine can lead to 6-bromo-3,4-dimethylphenol.
- It can react with 1-fluoro-4-chloromethyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoro-borate) (Selectfluor® F-TEDA-BF4) to form 4-fluoro-3,4-dimethylcyclohexa-2,5-dienone.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?