16682
(R)-Pantoic acid sodium salt
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid monosodium salt, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric acid sodium salt, Sodium (R)-pantoate, Sodium D-pantoate
Saggio
≥95% (GC)
Attività ottica
[α]/D 8.0±1.0°, c = 1 in H2O
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
XTIMSSMEPPKSQD-WCCKRBBISA-M
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?