Documenti fondamentali
8.03772
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylphenol, 2,6-DMP
About This Item
Formula condensata:
2,6-(CH3)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
209-400-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
555 °C
Potenza
296 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 8 g/L in H2O)
P. ebollizione
203 °C
Punto di fusione
42-46 °C
Temp. transizione
flash point 73 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Dimethylphenol for synthesis. CAS 576-26-1, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup