D174203
2,4-Dimethylphenol
98%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-m-xylene, asym.-m-Xylenol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
211-212 °C (lit.)
Punto di fusione
22-23 °C (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(C)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D174203-100ML | 4061833560594 |
D174203-25ML | 4061837018343 |
D174203-5G | |
D174203-100G | |
D174203-1KG | |
D174203-1L |